Få mere at vide
Kviksølv(II)chlorid, ACS, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Kviksølv(II)chlorid bruges som katalysator ved fremstilling af plast, depolarisator i batterier og som reagens i organisk syntese og analytisk kemi. Det bruges også til at fremstille et amalgam med metaller såsom aluminium, som finder anvendelse som reduktionsmiddel i organisk syntese. Det finder også anvendelse i fotografering som en fotografisk forstærker. Yderligere tjener det som et konserveringsmiddel og bruges til behandling af syfilis. Det bruges også til at fjerne dithiangrupper bundet til en carbonyl i en umpolung-reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 302°C |
| Kemisk navn eller materiale | Mercury(II) chloride |
| Smeltepunkt | 280°C to 282°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99.5% min. |
| Opløselighedsinformation | Soluble in boiling water (solubility in cold water is increased by HCl or alkali chlorides),alcohol,glycerol,methanol,acetone,and ethyl acetateSoluble in water,alcohol,acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in benzene,carbon disulfide and pyridine. |
| Formel vægt | 271.5 |
| Grad | ACS |
| Vis mere |