Få mere at vide
Mercury(II) Bromide, Supelco™
Artikelnummer. 15894430
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
15894430 50 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15894430 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1044210050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
For analysis EMSURE™ ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-47-1
Tekniske data
Kogepunkt 322°C/1013 hPa (sublimed)
Kemisk navn eller materiale Mercury(II) Bromide
Smeltepunkt 237°C
Mængde 50 g
MDL nummer MFCD00011040
Synonym Mercury(II) bromide, Mercury(II) bromide
Molekylvægt (g/mol) 360.4
Grad Research
Tæthed 6.1 g/cm3 at 25°C