Få mere at vide
Kviksølv(II)bromid, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407638
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11450111
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044816.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7789-47-1 | Br2Hg | 360.4 g/mol
Kviksølv(II)bromid bruges som reagens i Koenigs-Knorr-reaktionen, som danner glycosidbindinger på kulhydrater. Det bruges også til at teste for tilstedeværelsen af arsen, som anbefalet af farmakopéen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-47-1
Molekylær formel Br2Hg
Molekylvægt (g/mol) 360.4
MDL nummer MFCD00011040
InChI nøgle NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercuric bromide, mercury dibromide, mercury ii bromide, hgbr2, mercury bromide hgbr2, mercuric dibromide, mercury ii bromide 1:2, hsdb 829, hg2, mercury 2 bromide
PubChem CID 24612
ChEBI CHEBI:49639
IUPAC navn dibromkviksølv
SMIL Br[Hg]Br
Tekniske data
Kogepunkt 322°C to 325°C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Mercury(II) bromide
Smeltepunkt 236°C
Navn note For ACS analysis
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in hot alcohol,methanol,HCl,HBr
Formel vægt 360.4
Grad ACS
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Damptryk 1mm Hg at 137°C
Tæthed 6.05 g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercury(II) bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Mercuric bromide