Få mere at vide
Kviksølv(II)bromid, ACS
Artikelnummer. 11460111
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460111 100 g 100g
11450111 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11460111 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044816.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7789-47-1 | Br2Hg | 360,4 g/mol
Kviksølv(II)bromid bruges som reagens i Koenigs-Knorr-reaktionen, som danner glycosidbindinger på kulhydrater. Det bruges også til at teste for tilstedeværelsen af arsen, som anbefalet af farmakopéen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-47-1
Molekylær formel Br2Hg
Molekylvægt (g/mol) 360.4
MDL nummer MFCD00011040
InChI nøgle NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercuric bromide, mercury dibromide, mercury ii bromide, hgbr2, mercury bromide hgbr2, mercuric dibromide, mercury ii bromide 1:2, hsdb 829, hg2, mercury 2 bromide
PubChem CID 24612
ChEBI CHEBI:49639
IUPAC navn dibromkviksølv
SMIL Br[Hg]Br
Tekniske data
Kogepunkt 322 °C til 325 °C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Mercury(II) bromide
Smeltepunkt 236 °C
Navn note Til ACS-analyse
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Lysfølsom
Damptryk 1 mm Hg ved 137 °C
Tæthed 6.05
Opløselighedsinformation Opløselig i varm alkohol, methanol, HCl, HBr
Formel vægt 360.4
Grad ACS