Få mere at vide
Kviksølv(II)bromid, ACS
Beskrivelse
Kviksølv(II)bromid bruges som reagens i Koenigs-Knorr-reaktionen, som danner glycosidbindinger på kulhydrater. Det bruges også til at teste for tilstedeværelsen af arsen, som anbefalet af farmakopéen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 322 °C til 325 °C (sublimation) |
| Kemisk navn eller materiale | Mercury(II) bromide |
| Smeltepunkt | 236 °C |
| Navn note | Til ACS-analyse |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Damptryk | 1 mm Hg ved 137 °C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Mercury(II) bromide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Mercuric bromide