Få mere at vide
Mercury(II) Acetate, TRC
Artikelnummer. 30467917
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30467917 10 g
1 options
Artikelnummer. 30467917 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22549010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercury(II) Acetate
CAS 1600-27-7
Molekylær formel C4 H6 Hg O4
Mængde 10 g
Synonym Bis(acetyloxy)mercury, Diacetoxymercury, Mercuric Acetate, Mercuric Diacetate, Mercuric(II) Acetate, Mercury Acetate, Mercury Acetate (Hg(O2C2H3)2), Mercury Diacetate, Mercury(2+) Acetate, Mercury(II) Acetate, Mercury(II) Diacetate
InChI formel InChI=1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
SMIL CC(=O)O[Hg]OC(=O)C
IUPAC navn diacetyloxymercury
Molekylvægt (g/mol) 318.68
Formel vægt 319.9972