Få mere at vide
Kviksølv(II)acetat, ACS, 98,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Kviksølvacetat bruges som et oxidationsmiddel i organisk syntese. Det bruges til oxymercuration af dobbeltbindinger. Kviksølvacetat anvendes til ikke-vandig titrering. Det anvendes til fremstilling af phenylkviksølvforbindelser, der har farmaceutiske anvendelser. Det fjerner acetamidomethyl-beskyttelsesgruppen fra beskyttet thiol og omdanner thiocarbonatestere til dithiocarbonater. Det fremmer tilsætningen af hydroxid og alkoxid på tværs af carbon-carbon dobbeltbindinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mercury(II) acetate |
| Smeltepunkt | 179°C to 182°C |
| Farve | Rød |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 98.0% min. |
| Beilstein | 3563831 |
| Opløselighedsinformation | Highly soluble in water. Soluble in alcohol and diethyl ether. |
| Formel vægt | 318.68 |
| Grad | ACS |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Mercury(II) acetate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.
- MIXTURE LIST-Contain: Mercuric acetate