Få mere at vide
Kviksølv(I)sulfat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10589423 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10589423
Brand: Thermo Scientific Acros 389920050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-36-0
Molekylvægt (g/mol) 497.24
MDL nummer MFCD00016138
InChI nøgle MINVSWONZWKMDC-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercurous sulfate, dimercury sulfate, dimercury sulphate, mercury i sulfate, sulfuric acid, dimercury 1+ salt, unii-pi950n9dys, mercurous sulphate, sulfuric acid, dimercury 1++ salt, pi950n9dys
PubChem CID 24545
IUPAC navn kviksølv(1+);sulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-].[Hg+].[Hg+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercury(I) sulfate
Farve Beige eller hvid-gul
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 96.0 to 104% (Iodimetry)
Molekylær formel Hg2O4S
Lineær formel Hg2SO4
Merck Index 15, 5965
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.06g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in diluted nitric acid
Formel vægt 497.24
Procent renhed 97%
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercury(I) sulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.