Få mere at vide
Kviksølv(I) Nitratdihydrat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10786101 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
Emballage:
Plast pulver krukke
Pakningsstørrelse:
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10786101
Brand: Fisher Chemical M/3500/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Smeltepunkt 70°C
CAS 7782-86-7
Farve Hvid
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 500 g
Molekylær formel H4Hg2N2O8
MDL nummer 150812
InChI nøgle LSABZDVKJBWCBE-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.O.[Hg+].[Hg+].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn dimercury(1+) dihydrate dinitrate
Molekylvægt (g/mol) 561.22
Formel vægt 561.22g/mol
Emballage Plast pulver krukke