Få mere at vide
Kviksølv(I)nitratdihydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10796101 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 g
Emballage:
Plast pulver krukke
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. 10796101
Brand: Fisher Chemical undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Smeltepunkt 70°C
CAS 7782-86-7
Farve Hvid
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 100 g
Molekylær formel H4Hg2N2O8
MDL nummer 150812
InChI nøgle LSABZDVKJBWCBE-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.O.[Hg+].[Hg+].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn dimercury(1+) dihydrate dinitrate
Molekylvægt (g/mol) 561.22
Formel vægt 561.22g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercury(I) nitrate dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.