Få mere at vide
Mercury(I) nitrate dihydrate, 97%
Artikelnummer. 11497727
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11497727
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16268.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7782-86-7 | Hg2(NO3)2·2H2O
Mercury(I) nitrate dihydrate is used in the preparation of other mercury(I) compounds. It acts as a reducing agent. It is involved in the preparation of mercury(II) nitrate by treating with dilute nitric acid as well as to get mercury on exposure to light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Mercury(I) nitrate dihydrate is used in the preparation of other mercury(I) compounds. It acts as a reducing agent. It is involved in the preparation of mercury(II) nitrate by treating with dilute nitric acid as well as to get mercury on exposure to light.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Light sensitive. Incompatible with alcohols, sulfur and strong reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-86-7
Molekylær formel Hg2(NO3)2·2H2O
MDL nummer MFCD00150812
Synonym Mercurous nitrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercury(I) nitrate dihydrate
Smeltepunkt 70°C
Mængde 1000 g
Lineær formel Hg2(NO3)2·2H2O
FN nummer UN1627
Merck Index 14,5896
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 561.22 (525.19 Anhydrous)
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Tæthed 4.79
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercury(I) nitrate dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Mercurous nitrate monohydrate