Få mere at vide
Mercury(I) fluoride, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7050970
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11399267
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040130.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13967-25-4
MDL nummer MFCD00016136
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercury(I) fluoride
Smeltepunkt 570°C (decomposition)
Fysisk form Powder
Mængde 10 g
FN nummer UN2025
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water
Formel vægt 439.18
Procent renhed ≥97%
Lugt Odorless
Tæthed 8.73 g/mL