Få mere at vide
Mercury(I) chloride, ACS reagent Artikelnummer.: 12307203
compliance-icons compliance-icons
Mercury(I) chloride, ACS reagent
Artikelnummer. 12307203 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
500 g, 500g
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12307203
Brand: Thermo Scientific Acros 447595000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10112-91-1 | Cl2Hg2 | 472.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10112-91-1
Molekylær formel Cl2Hg2
Molekylvægt (g/mol) 472.08
InChI nøgle ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercurous chloride, calomel, mercury i chloride, mercury chloride hg2cl2, mercury subchloride, dimercury dichloride, calogreen, calotab, chlorure mercureux, ccris 3803Vis mereVis mindre
PubChem CID 24956
ChEBI CHEBI:33050
IUPAC navn klorkviksølv
SMIL Cl[Hg].Cl[Hg]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercury(I) chloride
Smeltepunkt 400.0°C
Mængde 500 g
Lineær formel Hg2Cl2
Merck Index 15,5962
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: insoluble in ether and alcohol
Formel vægt 472.08
Grad ACS-reagens
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0466395 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/01/2025 Artikelnummer447595000,447591000
PartinummerA0461728 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2024 Artikelnummer447595000,447591000
PartinummerA0460433 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/02/2024 Artikelnummer447595000,447591000
PartinummerA0398646 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/08/2023 Artikelnummer447595000,447591000
PartinummerA0397368 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/12/2022 Artikelnummer447595000,447591000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercury(I) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Mercury(I) chloride, ACS reagent >