Få mere at vide
Mercury(I) chloride, 99+%, extra pure
Artikelnummer. 10338110 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10338110 5 g Plastflaske 5g
10589813 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10338110 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 213120050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10112-91-1 | Cl2Hg2 | 472.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10112-91-1
Molekylær formel Cl2Hg2
Molekylvægt (g/mol) 472.08
MDL nummer MFCD00011043
InChI nøgle ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercurous chloride, calomel, mercury i chloride, mercury chloride hg2cl2, mercury subchloride, dimercury dichloride, calogreen, calotab, chlorure mercureux, ccris 3803
PubChem CID 24956
ChEBI CHEBI:33050
IUPAC navn klorkviksølv
SMIL Cl[Hg].Cl[Hg]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercury(I) chloride
Smeltepunkt 400.0°C
Navn note Extra Pure
Farve Hvid
Fysisk form Amorft pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99% min. (Iodimetry)
Lineær formel Hg2Cl2
Merck Index 15, 5962
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: insoluble in ether and alcohol
Formel vægt 472.08
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske
Tæthed 7.15g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercury(I) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.