Få mere at vide
Kviksølvbromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mercuric bromide |
| CAS | 7789-47-1 |
| Mængde | 5 g |
| Molekylær formel | Hg Br2 |
| Synonym | Mercury(II) dibromide |
| InChI formel | InChI=1S/2BrH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMIL | Br[Hg]Br |
| IUPAC navn | Dibromkviksølv |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.4 |
| Formel vægt | 359.8073 |