Få mere at vide
Mercury, 99.999%, (trace metal basis)
Artikelnummer. p-3776765 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10636402
Brand: Thermo Scientific Acros 193480500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7439-97-6 | Hg | 200.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-97-6
Molekylær formel Hg
Molekylvægt (g/mol) 200.59
MDL nummer MFCD00011035
InChI nøgle QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic
PubChem CID 23931
ChEBI CHEBI:16170
IUPAC navn kviksølv
SMIL [Hg]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercury
Farve Sølv
Tæthed 13.5400g/mL
Mængde 50 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99.999%
Form Heavy Liquid
Fieser 09,291; 13,174; 15,198; 16,205
Merck Index 15, 5966
Formel vægt 200.59
Grad Spormetalbasis