Få mere at vide
Mercury, 99.999%, (trace metal basis)
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mercury |
| Farve | Sølv |
| Tæthed | 13.5400g/mL |
| Mængde | 50 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99.999% |
| Form | Heavy Liquid |
| Fieser | 09,291; 13,174; 15,198; 16,205 |
| Merck Index | 15, 5966 |
| Formel vægt | 200.59 |
| Vis mere |