Få mere at vide
Mercury, 99.99+%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mercury |
| Farve | Sølv |
| Tæthed | 13.5400g/mL |
| Mængde | 2.5 kg |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99.99+% |
| Form | Heavy Liquid |
| Merck Index | 15, 5966 |
| Formel vægt | 200.59 |
| Procent renhed | ≥99.990% (MB) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Mercury
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P273-Undgå udledning til miljøet.