Få mere at vide
Ansell™ Mercury™ 43-113 Series Gul Aramid Fiber Heavy Weight Handsker
Artikelnummer. 12669721 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
10
11
Pakningsstørrelse:
6 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12669721 10 6 par
12659721 11 6 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12669721 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 43113100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2915.00 DKK
    1766.00 DKK / 6 par
    Spare 1149.00 DKK
    39% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Mercury™ 43-113 Series Gul Aramid Handsker i topserien til de mest krævende varme applikationer. Giver også fantastisk modstandsdygtighed over for snit, rifter og slid.
  • Blød, behagelig og absorberende
  • Designet til intermitterende tør varmekontakt op til 350 °C
  • Strikket konstruktion
  • Bomuld Kevlar™ Aramid fibre liner
  • Lang strik manchet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Dupont™ Kevlar™ aramidfibre
Manchet materiale Dupont™ Kevlar™ aramidfibre
Accelerator gratis Ja
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Gul
Latex fri Ja
Materiale Para-Aramid
Produkttype Tungvægtshandsker
Størrelse 10
Temperatur (engelsk) Max. 660 °F
Temperatur (metrisk) Maks 350 °C
Handske manchet farve Gul
Handske manchet stil Langt strik
Liner materiale Bomuld
Foring Lined
Mængde 72 par
Modstandsdygtig overfor Varme-, skære-, rive- og slidstyrke
Serie 43-113