Få mere at vide
Mercurochrome, 24-27% kviksølv
Artikelnummer. 10308670 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10308670 100 g Glasflaske 100g
10553171 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10308670 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 190111000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1835.00 DKK
    1503.65 DKK / 100g
    Spare 331.35 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 129-16-8 | C20H8Br2HgNa2O6 | 750,65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129-16-8
Molekylær formel C20H8Br2HgNa2O6
Molekylvægt (g/mol) 750.65
MDL nummer MFCD00013081
InChI nøgle QJJYLIJNUFJILQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Merbromin, 2, 7-Dibromo-4-hydroxymercurifluoresceine disodium salt
PubChem CID 54598522
IUPAC navn natrium;[2,7-dibrom-9-(2-carboxyphenyl)-3-hydroxy-6-oxoxanthen-4-yl]kviksølv;hydrat
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)O)[Hg])Br)C(=O)O.O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercurochrome
Smeltepunkt >300 °C
Farve Grøn
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Merck Index 15, 5934
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol, acetone, ether
Formel vægt 750.65
Procent renhed 24 til 27 % (Hg), 18 til 22,5 % (Br2)
Fysisk form Glitrende skæl, granuler eller krystaller
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercurochrome, 24-27% Mercury
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.