Få mere at vide
Mercuric Trifluoroacetate, TRC
Artikelnummer. 30457127
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30457127 1 g
1 options
Artikelnummer. 30457127 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7860301G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercuric Trifluoroacetate
CAS 13257-51-7
Molekylær formel 2(C2HF3O2) . Hg
Mængde 1 g
Synonym Bis(trifluoroacetato)mercury, Bis(trifluoroacetoxy)mercury, Mercury Bis(trifluoroacetate), Mercury(2+) Trifluoroacetate, Mercury(II) Bis(trifluoroacetate), Mercury(II) Trifluoroacetate, Trifluoroacetic Acid Mercury(2+) Salt
InChI formel InChI=1S/2C2HF3O2.Hg/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);
SMIL [Hg].OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn mercury;2,2,2-trifluoroacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 426.62
Formel vægt 429.9564