Få mere at vide
Mercuric acetate, 98%
Artikelnummer. p-44650 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Artikelnummer. 10327740
Brand: Thermo Scientific Acros 175020050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
CAS: 1600-27-7 | C4H6HgO4 | 318.68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1600-27-7
MDL nummer MFCD00012165
InChI nøgle BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury 2+ ion acetic acid
PubChem CID 15337
ChEBI CHEBI:33211
IUPAC navn kviksølv(2+);diacetat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercuric acetate
Smeltepunkt 179.0°C to 182.0°C
Navn note 98%
Farve Hvid
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 98%
Molekylær formel C4H6HgO4
Lineær formel (CH3CO2)2Hg
Beilstein 02, 96
Fieser 01,644; 02,264; 03,194; 04,319; 05,424; 06,358; 10,252; 11,315; 12,298; 17,176
Merck Index 15, 5940
Opløselighedsinformation Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Molekylvægt (g/mol) 318.68
Formel vægt 318.67
Procent renhed 98%