Få mere at vide
Mercaptosuccinic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 70-49-5 |
| Smeltepunkt | 145°C to 154°C |
| Molekylær formel | HOOCCH2CH(SH)COOH |
| MDL nummer | MFCD00004860 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Mercaptosuccinic acid, Mercaptosuccinic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.15 |
| Grad | Research |