Få mere at vide
Mercaptosuccininsyre, 98%
Artikelnummer. 11478830
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478830 500 g 500g
11410907 25 g 25g
11420907 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478830 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23301.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
CAS: 70-49-5 | C4H6O4S | 150,148 g/mol
Mercaptosuccinsyre anvendes til fremstilling af mercaptoravsyrediethylester ved reaktion med ethanol. Det bruges også som et glansmiddel i metalbelægning. Ydermere tjener det som et mellemprodukt til syntesen af korrosionsinhibitorer, smudsfumiganter, aktive farmaceutiske ingredienser og galvaniseringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Mercaptosuccinsyre anvendes til fremstilling af mercaptoravsyrediethylester ved reaktion med ethanol. Det bruges også som et glansmiddel i metalbelægning. Ydermere tjener det som et mellemprodukt til syntesen af korrosionsinhibitorer, smudsfumiganter, aktive farmaceutiske ingredienser og galvaniseringsmidler.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol og acetone. Lidt opløseligt i ether. Uopløseligt i benzen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70-49-5
Molekylær formel C4H6O4S
Molekylvægt (g/mol) 150.148
MDL nummer MFCD00004860
InChI nøgle NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercaptosuccinic acid, thiomalic acid, 2-thiomalic acid, 2-mercaptosuccinic acid, monomercaptosuccinic acid, butanedioic acid, mercapto, malic acid, 2-thio, mercaptosuccinate, 2-sulfanylsuccinic acid, dl-mercaptosuccinic acid
PubChem CID 6268
ChEBI CHEBI:38705
IUPAC navn 2-sulfanylbutandisyre
SMIL C(C(C(=O)O)S)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercaptosuccinic acid
Smeltepunkt 150 °C til 155 °C
Mængde 500 g
Beilstein 1099858
Merck Index 14,9343
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, alkohol og acetone. Let opløselig i æter. Uopløselig i benzen.
Formel vægt 150.15
Procent renhed 98%