Få mere at vide
Mercaptosuccinsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420907
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11420907
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23301.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 70-49-5 | C4H6O4S | 150.148 g/mol
Mercaptosuccinsyre anvendes til fremstilling af mercaptoravsyrediethylester ved reaktion med ethanol. Det bruges også som et glansmiddel i metalbelægning. Ydermere tjener det som et mellemprodukt til syntesen af korrosionsinhibitorer, smudsfumiganter, aktive farmaceutiske ingredienser og galvaniseringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Mercaptosuccinsyre anvendes til fremstilling af mercaptoravsyrediethylester ved reaktion med ethanol. Det bruges også som et glansmiddel i metalbelægning. Ydermere tjener det som et mellemprodukt til syntesen af korrosionsinhibitorer, smudsfumiganter, aktive farmaceutiske ingredienser og galvaniseringsmidler.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol og acetone. Lidt opløseligt i ether. Uopløseligt i benzen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70-49-5
Molekylær formel C4H6O4S
Molekylvægt (g/mol) 150.148
MDL nummer MFCD00004860
InChI nøgle NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercaptosuccinic acid, thiomalic acid, 2-thiomalic acid, 2-mercaptosuccinic acid, monomercaptosuccinic acid, butanedioic acid, mercapto, malic acid, 2-thio, mercaptosuccinate, 2-sulfanylsuccinic acid, dl-mercaptosuccinic acid
PubChem CID 6268
ChEBI CHEBI:38705
IUPAC navn 2-sulfanylbutandisyre
SMIL C(C(C(=O)O)S)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercaptosuccinic acid
Smeltepunkt 150°C to 155°C
Mængde 100 g
Beilstein 1099858
Merck Index 14,9343
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and acetone. Slightly soluble in ether. Insoluble in benzene.
Formel vægt 150.15
Procent renhed 98%