Få mere at vide
Mercaptopurin-monohydrat, Mikromol™
Beskrivelse
Merkaptopurinmonohydrat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Mercaptopurine monohydrate |
| CAS | 6112-76-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-Mercaptopurine monohydrate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C5 H4 N4 S . H2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 6H-Purine-6-thione, 1,2,3,9-tetrahydro-, hydrate (1:1), 6H-Purine-6-thione, 1,7-dihydro-, monohydrate (9CI), Purine-6-thiol, monohydrate (8CI), 6-Mercaptopurine monohydrate, 9H-Purine-6-thiol hydrate, Mercaptopurine hydrate, 7H-Purine-6-thiol hydrate, Azathioprine Impurity B as Monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N4S.H2O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5;/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10);1H2 |
| SMIL | O.Sc1ncnc2nc[nH]c12 |
| IUPAC navn | 7H-purin-6-thiol; Hydrate |
| Vis mere |