Få mere at vide
β-Mercaptoethylamine Hydrochloride, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10174904
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Amber Glass
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10174904 5 g Amber Glass 5g
10666765 25 g Amber Glass 25g
10586764 100 g Amber Glass 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10174904 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP26645
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
β-Mercaptoethylamine HCl is used as an antioxidant in several biochemical procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 156-57-0
Molekylær formel C2H8ClNS
Molekylvægt (g/mol) 113.60
MDL nummer MFCD00012904
InChI nøgle OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride
PubChem CID 9082
IUPAC navn 2-aminoethanethiol;hydrochloride
SMIL [H+].[Cl-].NCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Mercaptoethylamine Hydrochloride
Smeltepunkt 66°C
Farve White
pH 3.3 to 5.0
Analyseprocentområde 98%
Emballage Amber Glass
Mængde 5 g
Merck Index 15, 2776
Formel vægt 113.61
Procent renhed ∼98%
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminoethanethiol hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.