Få mere at vide
β-Mercaptoethylaminhydrochlorid,∽ 98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11398569 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398569 100 g 100g
11378569 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398569 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210099580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2735.00 DKK
    2601.53 DKK / 100g
    Spare 133.47 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 156-57-0
Molekylær formel C2H8ClNS
Molekylvægt (g/mol) 113.60
MDL nummer MFCD00012904
InChI nøgle OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride
PubChem CID 9082
SMIL [H+].[Cl-].NCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Mercaptoethylamine hydrochloride
Farve Hvid
Analyseprocentområde ∽98%
Mængde 100 g
IUPAC navn 2-aminoethanthiol;hydrochlorid
Formel vægt 113.6
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • beta-MERCAPTOETHYLAMINE HYDROCHLORIDE
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: mercaptamine hydrochloride