Få mere at vide
β-Mercaptoethylaminhydrochlorid,∽ 98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11378569 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378569 5 g -
11398569 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378569 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210099505
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 156-57-0
Molekylær formel C2H8ClNS
Molekylvægt (g/mol) 113.60
MDL nummer MFCD00012904
InChI nøgle OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride
PubChem CID 9082
SMIL [H+].[Cl-].NCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Mercaptoethylamine hydrochloride
Farve Hvid
Analyseprocentområde ∽98%
Mængde 5 g
IUPAC navn hydrogen-2-aminoethan-1-thiolchlorid
Formel vægt 113.6
Fysisk form Pulver