Få mere at vide
Mercaptoeddikesyre natriumsalt, 98%
Beskrivelse
Reagens, der beskytter tryptofan i aminosyreanalyse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mercaptoacetic acid sodium salt |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | HSCH2CO2Na |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 4569109 |
| Følsomhed | Luftfølsom; Hygroskopisk |
| Formel vægt | 114.1 |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |