Få mere at vide
Mercaptoeddikesyre natriumsalt, 98%
Artikelnummer. 15423089
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15423089 25 g Plastflaske 25g
15433089 100 g Plastflaske 100g
15443089 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15423089 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60290.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 367-51-1 | C2H3NaO2S | 114,094 g/mol
Reagens, der beskytter tryptofan i aminosyreanalyse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 367-51-1
Molekylær formel C2H3NaO2S
Molekylvægt (g/mol) 114.094
MDL nummer MFCD00043386
InChI nøgle GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thioglycolate, sodium mercaptoacetate, mercaptoacetic acid sodium salt, mollescal sf, sodium 2-sulfanylacetate, thioglycolate sodium, sodium thioglycollate, mercaptoacetic acid, sodium salt, erhavit d, sodium 2-mercatoethanoate
PubChem CID 23690444
ChEBI CHEBI:86481
IUPAC navn natrium;2-sulfanylacetat
SMIL C(C(=O)[O-])S.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercaptoacetic acid sodium salt
Smeltepunkt >300 °C
Emballage Plastflaske
Lineær formel HSCH2CO2Na
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 4569109
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Formel vægt 114.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver