Få mere at vide
Mercaptoeddikesyre natriumsalt, 97%
Artikelnummer. 11343496
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343496 500 g 500g
11323496 25 g 25g
11333496 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11343496 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14356.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 367-51-1 | C2H3NaO2S | 114,094 g/mol
Mercaptoeddikesyrenatriumsalt bruges som et reagens, der beskytter tryptofan i aminosyreanalyse. Det er et almindeligt anvendt reagens til bakteriologisk forskning for at opretholde reducerende forhold i medier. Det beskytter også enzymer mod inaktivering ved at opretholde proteinthiolgrupper i reduceret tilstand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Mercaptoeddikesyrenatriumsalt bruges som et reagens, der beskytter tryptofan i aminosyreanalyse. Det er et almindeligt anvendt reagens til bakteriologisk forskning for at opretholde reducerende forhold i medier. Det beskytter også enzymer mod inaktivering ved at opretholde proteinthiolgrupper i reduceret tilstand.
Opløselighed Opløseligt i vand
(1000g/L ved 20 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur er 20 °C. Opbevares under inert gas. Det er hygroskopisk og følsomt over for fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 367-51-1
Molekylær formel C2H3NaO2S
Molekylvægt (g/mol) 114.094
MDL nummer MFCD00043386
InChI nøgle GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thioglycolate, sodium mercaptoacetate, mercaptoacetic acid sodium salt, mollescal sf, sodium 2-sulfanylacetate, thioglycolate sodium, sodium thioglycollate, mercaptoacetic acid, sodium salt, erhavit d, sodium 2-mercatoethanoate
PubChem CID 23690444
ChEBI CHEBI:86481
IUPAC navn natrium;2-sulfanylacetat
SMIL C(C(=O)[O-])S.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercaptoacetic acid sodium salt
Smeltepunkt >300 °C
pH ∼6
Lugt Stank
Mængde 500 g
FN nummer UN3335
Beilstein 4569109
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Merck Index 14,8692
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (1000 g/L ved 20 °C).
Formel vægt 114.1
Procent renhed 97%