Få mere at vide
Mercaptoeddikesyre natriumsalt, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333496
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333496 100 g 100g
11323496 25 g 25g
11343496 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11333496 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14356.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 367-51-1 | C2H3NaO2S | 114.094 g/mol
Mercaptoeddikesyrenatriumsalt bruges som et reagens, der beskytter tryptofan i aminosyreanalyse. Det er et almindeligt anvendt reagens til bakteriologisk forskning for at opretholde reducerende forhold i medier. Det beskytter også enzymer mod inaktivering ved at opretholde proteinthiolgrupper i reduceret tilstand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Mercaptoeddikesyrenatriumsalt bruges som et reagens, der beskytter tryptofan i aminosyreanalyse. Det er et almindeligt anvendt reagens til bakteriologisk forskning for at opretholde reducerende forhold i medier. Det beskytter også enzymer mod inaktivering ved at opretholde proteinthiolgrupper i reduceret tilstand.
Opløselighed Opløseligt i vand
(1000g/L ved 20 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur er 20 °C. Opbevares under inert gas. Det er hygroskopisk og følsomt over for fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 367-51-1
Molekylær formel C2H3NaO2S
Molekylvægt (g/mol) 114.094
MDL nummer MFCD00043386
InChI nøgle GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thioglycolate, sodium mercaptoacetate, mercaptoacetic acid sodium salt, mollescal sf, sodium 2-sulfanylacetate, thioglycolate sodium, sodium thioglycollate, mercaptoacetic acid, sodium salt, erhavit d, sodium 2-mercatoethanoate
PubChem CID 23690444
ChEBI CHEBI:86481
IUPAC navn natrium;2-sulfanylacetat
SMIL C(C(=O)[O-])S.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercaptoacetic acid sodium salt
Smeltepunkt >300°C
pH ∼6
Lugt Stench
Mængde 100 g
FN nummer UN3335
Beilstein 4569109
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,8692
Opløselighedsinformation Soluble in water (1000g/L at 20°C).
Formel vægt 114.1
Procent renhed 97%