Få mere at vide
Mercaptoeddikesyre natriumsalt, 97%
Beskrivelse
Mercaptoeddikesyrenatriumsalt bruges som et reagens, der beskytter tryptofan i aminosyreanalyse. Det er et almindeligt anvendt reagens til bakteriologisk forskning for at opretholde reducerende forhold i medier. Det beskytter også enzymer mod inaktivering ved at opretholde proteinthiolgrupper i reduceret tilstand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Mercaptoeddikesyrenatriumsalt bruges som et reagens, der beskytter tryptofan i aminosyreanalyse. Det er et almindeligt anvendt reagens til bakteriologisk forskning for at opretholde reducerende forhold i medier. Det beskytter også enzymer mod inaktivering ved at opretholde proteinthiolgrupper i reduceret tilstand.
Opløselighed Opløseligt i vand
(1000g/L ved 20 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur er 20 °C. Opbevares under inert gas. Det er hygroskopisk og følsomt over for fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mercaptoacetic acid sodium salt |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| pH | ∼6 |
| Lugt | Stank |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3335 |
| Beilstein | 4569109 |
| Følsomhed | Luftfølsom; Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,8692 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (1000 g/L ved 20 °C). |
| Vis mere |