Få mere at vide
Mercaptoeddikesyre calciumsalt trihydrat, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15492357
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15492357 50 g 50g
15482357 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15492357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045557.18
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65208-41-5
Molekylær formel C2H10CaO5S
Molekylvægt (g/mol) 186.24
MDL nummer MFCD00150707
InChI nøgle GDECCIJZCWLFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium,2-sulfidoacetate,trihydrate, thioglycolic acid calcium trihydrate
PubChem CID 131882808
IUPAC navn calcium;2-sulfanyleddikesyre;trihydrat
SMIL O.O.O.[Ca].OC(=O)CS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercaptoacetic acid calcium salt trihydrate
Smeltepunkt 280°C to 290°C (decomposition)
Farve Hvid
Lineær formel (HSCH2CO2)Ca·3H2O
Mængde 50 g
Beilstein 3755791
Merck Index 14,1711
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 276.34 (222.29 Anhydrous)
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver