Få mere at vide
Mercaptoeddikesyre, 98%
Artikelnummer. 10205130 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10ml
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10205130 250 mL Glasflaske 250ml
10183410 10 mL Glasflaske 10ml
10716341 1 L Glasflaske 1 L
10424405 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10205130 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125432500
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 68-11-1 | C2H4O2S | 92,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-11-1
Molekylær formel C2H4O2S
Molekylvægt (g/mol) 92.11
MDL nummer MFCD00004876
InChI nøgle CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
PubChem CID 1133
ChEBI CHEBI:30065
IUPAC navn 2-sulfanyleddikesyre
SMIL C(C(=O)O)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercaptoacetic acid
Smeltepunkt -16,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.3250g/mL
Kogepunkt 220,0 °C
Flammepunkt 126 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (Iodimetri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HSCH2CO2H
Brydningsindeks 1,5030 til 1,5050
Mængde 250 mL
Fieser 01,1153; 07,366
Merck Index 15, 9489
Specifik vægtfylde 1.325
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether, kloroform og benzen
Viskositet 6,55 pas (20 °C)
Formel vægt 92.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercaptoacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P350-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.