Få mere at vide
Mercaptoeddikesyre, 97+%
Artikelnummer. 11494307
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494307 100 g 100g
11404317 500 g 500g
11414317 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11494307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20391.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.33 DKK
    255.65 DKK / 100g
    Spare 28.68 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Luftfølsomhed | CAS: 68-11-1 | C2H4O2S | 92,112 g/mol
Reagens, der beskytter tryptofan i aminosyreanalyse.Mercaptoeddikesyre bruges som et beskyttelsesmiddel for tryptophan i aminosyreanalyse og en surhedsindikator. Det finder anvendelse som et mellemprodukt i de kemiske reaktioner såsom addition, eliminering og ringslutning. Det fungerer som en forløber for ammoniumthioglycolat, natriumthioglycolat og calciumthioglycolat. Dets organotinderivater bruges som stabilisatorer til polyvinylchlorid (PVC). I organisk syntese fungerer det som en nukleofil i thioglycolysereaktioner og svovloverførselsmiddel til sulfonylchloridsyntese. Yderligere bruges det i læderforarbejdning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Reagens, der beskytter tryptofan i aminosyreanalyse. Merkaptoeddikesyre bruges som beskyttelsesmiddel for tryptofan i aminosyreanalyse og som surhedsindikator. Den anvendes som mellemprodukt i kemiske reaktioner såsom addition, elimination og cyklisering. Det fungerer som en forløber for ammoniumthioglycolat, natriumthioglycolat og calciumthioglycolat. Dets organotinderivater bruges som stabilisatorer for polyvinylchlorid (PVC). I organisk syntese fungerer det som nukleofil i thioglykolysereaktioner og som svovloverførselsmiddel til syntese af sulfonylklorid. Derudover bruges det i læderforarbejdning.
Opløselighed
Blandet med vand, ethanol, ætere, ketoner, estere, klorerede kulbrinter, benzen og aromatiske kulbrinter. Let blandbar med kloroform.
Bemærk
Luftfølsom. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-11-1
Molekylær formel C2H4O2S
Molekylvægt (g/mol) 92.112
MDL nummer MFCD00004876
InChI nøgle CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
PubChem CID 1133
ChEBI CHEBI:30065
IUPAC navn 2-sulfanyleddikesyre
SMIL C(C(=O)O)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercaptoacetic acid
Navn note 98%
Smeltepunkt °C til 12 °C
Tæthed 1.295
Kogepunkt 220 °C
Flammepunkt 119 °C (246 °F)
Lineær formel HSCH2CO2H
Brydningsindeks 1.5045
Mængde 100 g
FN nummer UN1940
Beilstein 506166
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,9336
Opløselighedsinformation Blandet med vand, ethanol, ætere, ketoner, estere, klorerede kulbrinter, benzen og aromatiske kulbrinter. Let blandbar med kloroform.
Formel vægt 92.11
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercaptoacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Thioglycolic acid