Få mere at vide
Mercaptoacetic acid, 97+%
Artikelnummer. 11404317
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404317 500 g 500g
11494307 100 g 100g
11414317 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11404317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20391.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Luftfølsom
Reagens, der beskytter tryptofan i aminosyreanalyse.Mercaptoeddikesyre bruges som et beskyttelsesmiddel for tryptophan i aminosyreanalyse og en surhedsindikator. Det finder anvendelse som et mellemprodukt i de kemiske reaktioner såsom addition, eliminering og ringslutning. Det fungerer som en forløber for ammoniumthioglycolat, natriumthioglycolat og calciumthioglycolat. Dets organotinderivater bruges som stabilisatorer til polyvinylchlorid (PVC). I organisk syntese fungerer det som en nukleofil i thioglycolysereaktioner og svovloverførselsmiddel til sulfonylchloridsyntese. Yderligere bruges det i læderforarbejdning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reagens, der beskytter tryptofan i aminosyreanalyse.Mercaptoeddikesyre bruges som et beskyttelsesmiddel for tryptofan i aminosyreanalyse og en surhedsindikator. Det finder anvendelse som et mellemprodukt i de kemiske reaktioner såsom addition, eliminering og ringslutning. Det fungerer som en forløber for ammoniumthioglycolat, natriumthioglycolat og calciumthioglycolat. Dets organotinderivater bruges som stabilisatorer til polyvinylchlorid (PVC). I organisk syntese fungerer det som en nukleofil i thioglycolysereaktioner og svovloverførselsmiddel til sulfonylchloridsyntese. Yderligere bruges det i læderforarbejdning.
Opløselighed
Blandbar med vand, ethanol, ethere, ketoner, estere, chlorerede kulbrinter, benzen og aromatiske kulbrinter. Lidt blandbar med chloroform.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-11-1
Molekylær formel C2H4O2S
Molekylvægt (g/mol) 92.112
MDL nummer MFCD00004876
InChI nøgle CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
PubChem CID 1133
ChEBI CHEBI:30065
IUPAC navn 2-sulfanyleddikesyre
SMIL C(C(=O)O)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercaptoacetic acid
Navn note 98%
Smeltepunkt °C to 12°C
Tæthed 1.295
Kogepunkt 220°C
Flammepunkt 119°C (246°F)
Lineær formel HSCH2CO2H
Brydningsindeks 1.5045
Mængde 500 g
FN nummer UN1940
Beilstein 506166
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,9336
Opløselighedsinformation Miscible with water,ethanol,ethers,ketones,esters,chlorinated hydrocarbons,benzene and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with chloroform.
Formel vægt 92.11
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercaptoacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Thioglycolic acid