missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Meradine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Meradine |
| CAS | 7390-62-7 |
| Molekylær formel | C5 H5 N5 S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N5S/c6-3-2-4(8-1-7-3)10-5(11)9-2/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11) |
| SMIL | Nc1ncnc2[nH]c(S)nc12 |
| IUPAC navn | 6-amino-9H-purine-8-thiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.19 |
| Formel vægt | 167.0266 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?