Få mere at vide
Mequitazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mequitazine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22N2S/c1-3-7-19-17(5-1)22(18-6-2-4-8-20(18)23-19)14-16-13-21-11-9-15(16)10-12-21/h1-8,15-16H,9-14H2 |
| Formel vægt | 322.1504 |