Få mere at vide
Mequitazine Sulfoxide, Mikromol™
Beskrivelse
Mequitazine Sulfoxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mequitazine Sulfoxide |
| CAS | 40765-34-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Mequitazine Sulfoxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H22 N2 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 10-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-ylmethyl)-10H-phenothiazine 5-Oxide, Mequitazine S-oxide, Mequitazine Sulfoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22N2OS/c23-24-19-7-3-1-5-17(19)22(18-6-2-4-8-20(18)24)14-16-13-21-11-9-15(16)10-12-21/h1-8,15-16H,9-14H2 |
| SMIL | O=S1c2ccccc2N(CC3CN4CCC3CC4)c5ccccc15 |
| IUPAC navn | 10-(1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ylmethyl)phenothiazine 5-oxide |
| Vis mere |