Få mere at vide
Mequitazine, Mikromol™
Artikelnummer. 30050891
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050891 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050891 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3131.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Mequitazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mequitazine
CAS 29216-28-2
Analyt- eller komponentnavne Mequitazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H22 N2 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 10H-Phenothiazine, 10-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-ylmethyl)-, Phenothiazine, 10-(3-quinuclidinylmethyl)- (8CI), Butix, LM 209, Mequitazine, Metaplexan, Mircol, NSC 303612, Nipolazin, Primalan, Quitadrill, Zesulan
InChI formel InChI=1S/C20H22N2S/c1-3-7-19-17(5-1)22(18-6-2-4-8-20(18)23-19)14-16-13-21-11-9-15(16)10-12-21/h1-8,15-16H,9-14H2
SMIL C(C1CN2CCC1CC2)N3c4ccccc4Sc5ccccc35
IUPAC navn 10-(1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ylmethyl)phenothiazine
Molekylvægt (g/mol) 322.47
Mængde 100 mg
Formel vægt 322.1504 g/mol