Få mere at vide
Mequitazine, LoGiCal
Artikelnummer. 30458034
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458034 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458034 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3131.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mequitazine
CAS 29216-28-2
Analyt- eller komponentnavne Mequitazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H22 N2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 10H-Phenothiazine, 10-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-ylmethyl)-, Phenothiazine, 10-(3-quinuclidinylmethyl)- (8CI), Butix, LM 209, Mequitazine, Metaplexan, Mircol, NSC 303612, Nipolazin, Primalan, Quitadrill, Zesulan
InChI formel InChI=1S/C20H22N2S/c1-3-7-19-17(5-1)22(18-6-2-4-8-20(18)23-19)14-16-13-21-11-9-15(16)10-12-21/h1-8,15-16H,9-14H2
Løsningstype Neat
SMIL C(C1CN2CCC1CC2)N3c4ccccc4Sc5ccccc35
IUPAC navn 10-(1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ylmethyl)phenothiazine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 322.47
Mængde 10 mg
Formel vægt 322.1504 g/mol