Få mere at vide
Mequitazine, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mequitazine |
| CAS | 29216-28-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Mequitazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H22 N2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 10H-Phenothiazine, 10-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-ylmethyl)-, Phenothiazine, 10-(3-quinuclidinylmethyl)- (8CI), Butix, LM 209, Mequitazine, Metaplexan, Mircol, NSC 303612, Nipolazin, Primalan, Quitadrill, Zesulan |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22N2S/c1-3-7-19-17(5-1)22(18-6-2-4-8-20(18)23-19)14-16-13-21-11-9-15(16)10-12-21/h1-8,15-16H,9-14H2 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | C(C1CN2CCC1CC2)N3c4ccccc4Sc5ccccc35 |
| Vis mere |