Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Mequitazin
Artikelnummer. 17291282 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17291282 5 g -
17281282 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17291282 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466930050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29216-28-2
Molekylær formel C20H22N2S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mequitazin
Mængde 5 g
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: uopløselig. Andre opløseligheder: opløseligt i methanol, ethanol
Smeltepunkt 148,0 °C
Formel vægt 322.47
InChI nøgle HOKDBMAJZXIPGC-UHFFFAOYNA-N
SMIL C(C1CN2CCC1CC2)N1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12
IUPAC navn 10-({1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl}methyl)-10H-phenothiazine
Molekylvægt (g/mol) 322.47