Få mere at vide
Mequinol, Mikromol™
Artikelnummer. 17970696
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17970696 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17970696 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1131.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Mequinol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale para-Methoxyphenol
CAS 150-76-5
Analyt- eller komponentnavne para-Methoxyphenol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H8 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Mequinol, 4-Methoxyphenol, Guaiacol Imp. G (EP), 1-Hydroxy-4-methoxybenzene, 4-Hydroxyanisole, 4-MP, BMS 181158, HQMME, Hydroquinone methyl ether, Hydroquinone monomethyl ether, Leucobasal, Leucodine B, MEHQ, MQ-F, Mechinolum, NSC 4960, Novo-Dermoquinona, PMF (antioxidant), p-Guaiacol, p-Hydroxyanisol, p-Hydroxyanisole, p-Hydroxymethoxybenzene, p-Methoxyphenol, Guaiacol Impurity G
InChI formel InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
SMIL COc1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-methoxyphenol
Molekylvægt (g/mol) 124.14
Mængde 500 mg
Formel vægt 124,0524 g/mol