Få mere at vide
Mequinol, LoGiCal
Artikelnummer. 30462073
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462073 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462073 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1131.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale para-Methoxyphenol
CAS 150-76-5
Analyt- eller komponentnavne para-Methoxyphenol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H8 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Mequinol, 4-Methoxyphenol, Guaiacol Imp. G (EP), 1-Hydroxy-4-methoxybenzene, 4-Hydroxyanisole, 4-MP, BMS 181158, HQMME, Hydroquinone methyl ether, Hydroquinone monomethyl ether, Leucobasal, Leucodine B, MEHQ, MQ-F, Mechinolum, NSC 4960, Novo-Dermoquinona, PMF (antioxidant), p-Guaiacol, p-Hydroxyanisol, p-Hydroxyanisole, p-Hydroxymethoxybenzene, p-Methoxyphenol, Guaiacol Impurity G
InChI formel InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
Løsningstype Fedt
SMIL COc1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-methoxyphenol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 124.14
Mængde 10 mg
Formel vægt 124,0524 g/mol