Få mere at vide
Mepyramine maleate, R&D Systems™
Artikelnummer. 18722634
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18722634 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18722634 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 0660/100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective H1 inverse agonist
Selective inverse agonist for the H1 receptor. Inhibits histamine induced inositol phosphate (InsP) production (log EC50 = -7.94) and intracellular calcium mobilization. Sequesters Gq/11 protein, reducing its availability for other receptors associated with the same signaling pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mepyramine maleate
CAS 59-33-6
Molekylær formel C21H27N3O5
MDL nummer MFCD00069333
Mængde 100 mg
Synonym pyrilamine maleate, mepyramine maleate, anisopyradamine, histosol, minihist, diaminide maleate, paraminyl maleate, antihist, histatex, histine
InChI nøgle JXYWFNAQESKDNC-BTJKTKAUSA-N
SMIL OC(=O)\C=C/C(O)=O.COC1=CC=C(CN(CCN(C)C)C2=CC=CC=N2)C=C1
IUPAC navn (2Z)-but-2-enedioic acid; N-[2-(dimethylamino)ethyl]-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]pyridin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 401.46
PubChem CID 5284451
Formel vægt 401.46
Procent renhed >98%
Produktlinje Tocris