missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mepyramine maleate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16458716
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16458716 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16458716 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1281
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Mepyramine maleate, a first generation antihistamine, is an antagonist of histamine H1 receptor, with Kds of 0.8 nM, 5200 nM and >3000 nM for H1, H2, and H3 receptor, respectively, and a pKd of 9.4 for H1 receptor.

Mepyramine maleate, a first generation antihistamine, is an antagonist of histamine H1 receptor, with Kds of 0.8 nM, 5200 nM and >3000 nM for H1, H2, and H3 receptor, respectively, and a pKd of 9.4 for H1 receptor.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mepyramine maleate
CAS 59-33-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H27N3O5
Mængde 100 mg
Synonym Pyrilamine maleate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (249.09 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (124.55 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN(C)CCN(CC1=CC=C(OC)C=C1)C2=NC=CC=C2.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 401.46
Formel vægt 401.46
Procent renhed 99.96%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.