Få mere at vide
Meptyldinocap, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Meptyldinocap |
| CAS | 131-72-6 |
| Molekylær formel | C18 H24 N2 O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Dinocap-P, 2,4-Dinitro-6-sec-butylphenyl crotonate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N2O6/c1-4-6-7-8-10-13(3)15-11-14(19(22)23)12-16(20(24)25)18(15)26-17(21)9-5-2/h5,9,11-13H,4,6-8,10H2,1-3H3/b9-5+ |
| SMIL | CCCCCCC(C)c1cc(cc(c1OC(=O)\C=C\C)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | (2,4-dinitro-6-octan-2-ylphenyl) (E)-but-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 364.39 |
| Formel vægt | 364.1634 |