Få mere at vide
Meptyldinocap-phenol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315230
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315230 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315230 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14895050AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meptyldinocap-phenol
CAS 3687-22-7
Analyt- eller komponentnavne Meptyldinocap-phenol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H20 N2 O5
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O5/c1-3-4-5-6-7-10(2)12-8-11(15(18)19)9-13(14(12)17)16(20)21/h8-10,17H,3-7H2,1-2H3
SMIL CCCCCCC(C)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2,4-dinitro-6-oktan-2-ylphenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 296.32
Mængde 1 ml
Formel vægt 296,1372 g/mol